Learn More
Cytiva Conjugado de enzima Amdex estreptavidina-HRP
Código de producto. 10015714 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. 10015714
Marca: Cytiva RPN4401
Para amplificación de señal ELISA. Los conjugados se basan en una novedosa química que facilita la conjugación de múltiples moléculas enzimáticas (fosfatasa alcalina o peroxidasa de rábano) a una sola estreptavidina o molécula de anticuerpo a través de un esqueleto de dextrano.
Los conjugados se basan en una novedosa química que facilita la conjugación de múltiples moléculas enzimáticas (fosfatasa alcalina o peroxidasa de rábano) a una sola estreptavidina o molécula de anticuerpo a través de un esqueleto de dextrano.
  • Aumenta de 10 a 100 veces la intensidad de la señal
  • Compatible con los sistemas ELISA tradicionales
  • Opción para reducir los tiempos de incubación
  • Propiedades de encuadernación no específicas bien controladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 0,5 mL
Volumen de muestra 500 μl
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en sistemas ELISA
Tampón Estabilizado en tampón TRIS al 50 % y estabilizador conjugado HRP al 50 %
Tipo de producto Estreptavidina HRP