missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMD1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antígeno | AMD1 |
|---|---|
| Concentración | 650 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30235268
|
Proteintech
29108-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 16.00€ 11% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30236509
|
Proteintech
29108-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150 microlitros Ahorro 61.00€ 14% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The AMD1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human AMD1. This antibody recognizes human antigen. The AMD1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Especificaciones
| AMD1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| ADOMETDC; AMD; DKFZp313L1234; FLJ26964; SAMDC | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 650 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 262 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto