missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMD1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30235268 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30235268 20 μL 20 microlitros
30236509 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30235268 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 291081AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The AMD1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human AMD1. This antibody recognizes human antigen. The AMD1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno AMD1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 650 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes ADOMETDC; AMD; DKFZp313L1234; FLJ26964; SAMDC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 262
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 30-40 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.