Learn More
Amberlite™ IR-120(H), resina de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Descripción
Amberlite™ IR-120(H) is a strongly acidic cation exchange resin which is used for a wide variety of water demineralization, dealkalization and deionization applications. It is also employed in the separation of amino acids at low pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Amberlite|r IR-120(H) es una resina de intercambio catiónico fuertemente ácida que se utiliza para una amplia variedad de aplicaciones de desmineralización, desalcalización y desionización del agua. También se emplea en la separación de amino ácidos a un pH bajo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Amberlite|r IR-120(H) es una resina de intercambio catiónico fuertemente ácida que se utiliza para una amplia variedad de aplicaciones de desmineralización, desalcalización y desionización del agua. También se emplea en la separación de amino ácidos a un pH bajo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Amberlite™ IR-120(H) |
Nombre de nota | ion exchange resin |
Densidad | 1.28 |
Índice Merck | 14,382 |
Cantidad | 250 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |