Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Original, ámbar, con rosca DIN, conforme a USP <660> y USP <671> (transmisión espectral), graduado
Description
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. Los frascos están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™ de alta pureza, ámbar, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Al añadir una capa ámbar externa fundida, se garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple con las normas internacionales USP/EP y dura toda la vida útil de la frasco. Los frascos de color ámbar cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos DURAN™ Original ámbar se suministran con o sin el icónico tapón de polipropileno azul y un anillo de vertido antigoteo para utilizarse hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
- Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
- Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa
- La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
- Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
- Complete con el tapón de rosca azul (PP, lengüeta de sellado integrada) y el anillo de vertido (PP) para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Los frascos de 10 y 25 ml tienen un borde de vidrio especialmente diseñado para un vertido optimizado, lo que permite prescindir de un anillo de vertido suplementario de plástico
Specifications
Specifications
Capacidad (métrico) | 10.000 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de materiales sensibles a la luz; almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz; esterilización en autoclave de medios y reactivos; recipiente de cultivo |
Incluye | Sin tapón de rosca ni anillo de vertido en PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 227 mm |