Learn More
Aluminio, solución estándar plasmática, Specpure™, Al 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Descripción
Aluminum, plasma standard solution is used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry. It is also used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum plasma standard solution |
Concentración | Al in 5% HCl |
Nombre de nota | Al 10000μg/mL |
Cantidad | 50 mL |
Número UN | UN1789 |
Grado | Specpure™ |
Solubilidad | Miscible with water |
Forma física | Líquida |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 10,000µg/ml
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .