Learn More
Lámina de aluminio, 1,5 mm de grosor, Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
63.30€ - 591.00€
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Al |
Peso molecular (g/mol) | 26.98 |
Número MDL | MFCD00134029 |
Clave InChI | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
Nombre IUPAC | aluminium |
SMILES | [Al] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11470840
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044492.FI |
50 x 50 mm |
63.30€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11480840
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044492.GH |
100 x 100 mm |
173.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11490840
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044492.HP |
100 x 500 mm |
591.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
aluminium |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Especificaciones
Aluminum foil | |
7429-90-5 | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Puratronic™ | |
≈10.125g/50x50mm |
1.5mm (0.06 in.) thick, Temper: as rolled | |
(base metálica) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium | |
5359268 | |
99.998% | |
Odorless | |
Papel de aluminio |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only