Learn More
Cloruro de aluminio, anhidro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490790
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
It is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-70-0
Fórmula molecular AlCl3
Peso molecular (g/mol) 133.33
Número MDL MFCD00003422
Clave InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio (3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum chloride
Punto de fusión 190°C (sublimation)
Nombre de nota Anhydrous
pH 2.4
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1726
Índice Merck 14,337
Información de solubilidad Soluble in benzene,carbon tetrachloride,chloroform,hydrochloric acid,ether,benzophenone,nitrobenzene and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.44 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .