Learn More
ALPK2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18460441 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18460441 25 μL 25 microlitros
18218207 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18460441
Marca: Novus Biologicals NBP18329525ul
Rabbit Polyclonal Antibody
ALPK2 Polyclonal specifically detects ALPK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ALPK2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q86TB3
Alias de gen alpha-kinase 2, EC 2.7.11.-, FLJ34875, FLJ43253, HAKalpha-protein kinase 2, heart alpha-kinase, Heart alpha-protein kinase
Símbolos de los genes ALPK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EEAPFTGTTTISFSNLGGVHKENASLAQHSEVKPCTCGPQHEEKQDRDGNIPDNFREDLKYEQSISEANDETMSPGVFSRHLPKDARAD
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115701
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only