Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-108 Heavy Duty Chemical Protection Glove
37.42 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
10,5
7,5
8,5
9,5
Descripción
- Alta resistencia a productos químicos basados en agua
- Buena flexibilidad y elasticidad que evitan desgarros
- Clorados para endurecer y limpiar la superficie del guante
- AQL 0,65
Especificaciones
Aplicaciones | Industrial |
Color | Negro |
Latex Free | N.º |
Material | Caucho |
Tamaño | 9,5 |
Modelo | 87-108 |
Grosor (imperial) | 59 mil |
Grosor (métrico) | 1,5 mm |