Learn More
Ansell Camisa AlphaTec™ 4000
Descripción
- Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
- Diseñada para protección
- Sin silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido laminado de barrera no tejida multicapa |
| Color | Verde |
| Tipo de tapón | Dual Zipper |
| Tipo de costura | Soldada y con cinta |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Solo protección parcial del cuerpo, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Jacket |
| Modelo | G40T230 |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes |
| Mostrar más |