Learn More
Ansell Delantal AlphaTec™ 2000 STANDARD
Código de producto. p-7228399 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Universal
XL
Modelo:
W20B214
W20S213
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 60
Código de producto. 16130551
Marca: Ansell WH20B0021402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Apron with protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards.
  • Sin silicona
  • Bajo nivel de pelusas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Modelo W20B214
Tipo de producto Controlled Environments Gown
Material Laminado de polietileno microporoso no tejido
Color Blanco
Tipo de tapón Tear-back
Desechables Limited-use
Esterilidad Non-sterile