missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AlphaB Crystallin/CRYAB Antibody (CRYAB/4663), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593587 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18593587 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593587

Marca: Novus Biologicals NBP320769V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AlphaB Crystallin/CRYAB Monoclonal antibody specifically detects AlphaB Crystallin/CRYAB in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AlphaB Crystallin/CRYAB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CRYAB/4663
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen alpha B crystallin, alpha(B)-crystallin, alpha-crystallin B chain, CRYA2alpha crystallin B chain, crystallin, alpha B, CTPP2, Heat shock protein beta-5, heat-shock 20 kD like-protein, HSPB5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length AlphaB Crystallin/CRYAB protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Sensory Systems, Signal Transduction, Tyrosine Kinases, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1410
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.