Descripción
alpha Tubulin Monoclonal antibody specifically detects alpha Tubulin in Yeast samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | alpha Tubulin |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1897 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:3000-1:10000 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA3, tublin, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-alpha-1, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from yeast alpha Tubulin (Uniprot #: P09733) |
| Mostrar más |