missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha Tubulin Antibody (DM1A), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18200392 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18200392 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18200392

Marca: Novus Biologicals NB100690AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha Tubulin Monoclonal specifically detects alpha Tubulin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Avian, Bovine, Canine, Chicken, Chinese Hamster, Drosophila, Fungi, Guinea Pig, Hamster, Parasite, Monkey, Primate, Rabbit, Xenopus, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha Tubulin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon DM1A
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular)
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA3, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-alpha-1, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
Símbolos de los genes TUBA1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This alpha Tubulin Antibody (DM1A) was developed against native chicken brain microtubules.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Loading Controls, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7846.0
Especificidad de la prueba This alpha Tubulin Antibody (DM1A) does not cross-react with beta Tubulin.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Avian, Bovine, Canine, Chicken, Chinese Hamster, Drosophila, Fungi, Guinea Pig, Hamster, Parasite, Monkey, Primate, Rabbit, Xenopus species, Yeast
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.