missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Synuclein Antibody (2A7), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18567411 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18567411 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18567411

Marca: Novus Biologicals NBP105194PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Synuclein Monoclonal antibody specifically detects alpha-Synuclein in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry Free-Floating
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-Synuclein
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2A7
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen alpha-synuclein, I+/--synuclein, MGC110988, NACP, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, PD1, SNCA, synuclein alpha-140, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor), truncated alpha synuclein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This alpha-Synuclein Antibody (2A7) was developed against full length human recombinant protein with the epitope from amino acids 61-95.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6622
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.