missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal specifically detects alpha-Smooth Muscle Actin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | alpha-SmoothMuscleActin |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SY02-64 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | TBS (pH7.4), 0.05% BSA, 40% Glycerol with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | AAT6, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, ACTVS, alpha 2 actin, alpha SMA, alpha smooth muscle actin, alpha-actin-2, alpha-SMA, a-sma, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, growth-inhibiting gene 46, sma, smooth muscle actin |
| Símbolos de los genes | ACTA2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?