missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal specifically detects alpha-Smooth Muscle Actin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Guinea Pig, Goat, Monkey, Baboon, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular).
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Monoclonal |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Alias de gen | AAT6, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, ACTVS, alpha 2 actin, alpha SMA, alpha smooth muscle actin, alpha-actin-2, alpha-SMA, a-sma, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, growth-inhibiting gene 46, sma, smooth muscle actin |
| Especies diana | Pig |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG2a κ |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?