Learn More
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/8350R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18682194 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18682194 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18682194
Marca: Novus Biologicals NBP320847APC
Rabbit Monoclonal Antibody
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal antibody specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon AMACR/8350R
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen 2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23600
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ