missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha Fodrin Antibody (SPTAN1/3351), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591851 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18591851 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591851

Marca: Novus Biologicals NBP308347R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Alpha Fodrin Monoclonal antibody specifically detects Alpha Fodrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alpha Fodrin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon SPTAN1/3351
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Alpha-II spectrin, EIEE5, FLJ17738, FLJ44613, Fodrin alpha chain, NEAS, spectrin alpha chain, brain, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Spectrin, non-erythroid alpha chain, SPTA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Alpha Fodrin protein (around aa 2351-2475) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q13813)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6709
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.