Learn More
alpha-Fetoprotein/AFP Rabbit anti-Human, Clone: AFP/7007R, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7244746 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18341266 20 μg 20 microgramos
18394054 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18341266
Marca: Novus Biologicals NBP31387020UG
Rabbit Monoclonal Antibody
alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal antibody specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno alpha-Fetoprotein/AFP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon AFP/7007R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen P02771
Alias de gen Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length alpha-Fetoprotein/AFP protein (Uniprot: P02771 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cancer Stem Cells, Developmental Biology, GPCR, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 174
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ