Learn More
alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (SPM334) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™
Código de producto. 18614536 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
7 mL, Unconjugated
Código de producto.
18614536 7 mL, Unconjugated
1 options
Código de producto. 18614536 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP245010
Mouse Monoclonal Antibody
alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal antibody specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human, Porcine, Canine, Monkey, Bovine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno alpha-Fetoprotein/AFP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM334
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Alpha feto protein (AFP) Purified from serum of a hepatoma patient (Uniprot: P02771)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 7 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cancer Stem Cells, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 174
Especies diana Human, Pig, Canine, Monkey, Bovine (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ