missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (MBS-12), DyLight 680, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosBeschreibung
alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal antibody specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | alpha-Fetoprotein/AFP |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MBS-12 |
| Conjugado | DyLight 680 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Alpha feto protein (Uniprot: P02771) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?