missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (C3), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18181083 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18181083 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18181083

Marca: Novus Biologicals NBP234577PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human, Porcine, Canine, Monkey, Bovine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular), Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-Fetoprotein/AFP
Aplicaciones Flow Cytometry, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon C3
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, Knockout Validated
Alias de gen Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP
Símbolos de los genes AFP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Alpha feto protein (AFP) Purified from serum of a hepatoma patient (Uniprot: P02771)
Peso molecular del antígeno 70 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 174
Especificidad de la prueba It recognizes an oncofetal glycoprotein with a single chain of 70kDa, which is identified as alpha-fetoprotein (AFP) (ISOBM TD-2 workshop). This monoclonal antibody is highly specific to AFP and shows no cross-reaction with other oncofetal antigens or serum albumin. AFP is normally synthesized in the liver, intestinal tract, and yolk sac of the fetus. Antibody to AFP has been shown to be useful in detecting hepatocellular carcinomas (HCC) and germ cell neoplasms, especially yolk sac tumors.
Especies diana Human, Pig, Canine, Primate, Bovine (Negative), Canine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.