missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha COP I Antibody (SR1142), Novus Biologicals™

Código de producto. 18690864 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18690864 50 μg 50 microlitros
18601484 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18690864

Marca: Novus Biologicals NBP32211650ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

alpha COP I Monoclonal antibody specifically detects alpha COP I in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha COP I
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1142
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen alpha coat protein, Alpha-coat protein, Alpha-COP, coatomer protein complex, subunit alpha, coatomer subunit alpha, FLJ26320, HEPCOP, HEP-COPalpha-COP, xenin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human alpha COP I (Uniprot #: P53621)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1314
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.