Learn More
alpha COP I Antibody (SR1142), Novus Biologicals™
Código de producto. 18601484 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18601484 100 μg 100 microlitros
18690864 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18601484
Marca: Novus Biologicals NBP322116100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
alpha COP I Monoclonal antibody specifically detects alpha COP I in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno alpha COP I
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1142
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen alpha coat protein, Alpha-coat protein, Alpha-COP, coatomer protein complex, subunit alpha, coatomer subunit alpha, FLJ26320, HEPCOP, HEP-COPalpha-COP, xenin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human alpha COP I (Uniprot #: P53621)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1314
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG