missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha Actinin 2 Antibody (ACTN2/3292), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18212577 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18212577 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18212577

Marca: Novus Biologicals NBP279838AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Alpha Actinin 2 Monoclonal specifically detects Alpha Actinin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alpha Actinin 2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ACTN2/3292
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen actinin, alpha 2, alpha-actinin skeletal muscle, Alpha-actinin skeletal muscle isoform 2, alpha-actinin-2, CMD1AA, F-actin cross-linking protein
Símbolos de los genes ACTN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant fragment (aa557-692) of human Alpha Actinin 2 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35609)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.