missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18604598 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18604598 0.1 mL 0.10 ml
18694978 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18604598

Marca: Novus Biologicals NBP249470

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B Polyclonal antibody specifically detects alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen ADRA2B adrenergic, alpha-2B-, receptor, ADRA2L1adrenergic receptor alpha 2B, ADRA2RL1, ADRARL1, adrenergic, alpha-2B-, receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, alpha-2-adrenergic receptor-like 1, alpha-2B adrenergic receptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2B adrenoreceptor, alpha-2B-adrenergic receptor, Alpha-2BAR, ALPHA2BAR, G-protein coupled receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IAKRSNRRGPRAKGGPGQGESKQPRPDHGGALASAKLPALASVASAREVN
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.