missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18013287 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18013287 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18013287 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297424F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B Polyclonal specifically detects alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen ADRA2B adrenergic, alpha-2B-, receptor, ADRA2L1adrenergic receptor alpha 2B, ADRA2RL1, ADRARL1, adrenergic, alpha-2B-, receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, alpha-2-adrenergic receptor-like 1, alpha-2B adrenergic receptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2B adrenoreceptor, alpha-2B-adrenergic receptor, Alpha-2BAR, ALPHA2BAR, G-protein coupled receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.