missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B Antibody (491613) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 18524796 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18524796 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18524796

Marca: Novus Biologicals FAB10324Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B Monoclonal antibody specifically detects alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 491613
Conjugado DyLight 755
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ADRA2B adrenergic, alpha-2B-, receptor, ADRA2L1adrenergic receptor alpha 2B, ADRA2RL1, ADRARL1, adrenergic, alpha-2B-, receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, alpha-2-adrenergic receptor-like 1, alpha-2B adrenergic receptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2B adrenoreceptor, alpha-2B-adrenergic receptor, Alpha-2BAR, ALPHA2BAR, G-protein coupled receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B, Accession # P18089
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.