missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha 2-Macroglobulin Antibody (A2M/6556), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584299 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584299 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584299 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320829JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha 2-Macroglobulin Monoclonal antibody specifically detects alpha 2-Macroglobulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha 2-Macroglobulin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon A2M/6556
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen alpha-2-M, alpha-2-macroglobulin, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5, CPAMD5DKFZp779B086, FWP007, S863-7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant alpha 2-Macroglobulin protein fragment (around aa 604-748) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.