missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha 2-Macroglobulin Antibody (A2M/4848), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18541418 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 350
Código de producto.
18541418 0.1 mL, DyLight 350
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18541418

Marca: Novus Biologicals NBP320831UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha 2-Macroglobulin Monoclonal antibody specifically detects alpha 2-Macroglobulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha 2-Macroglobulin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon A2M/4848
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen alpha-2-M, alpha-2-macroglobulin, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5, CPAMD5DKFZp779B086, FWP007, S863-7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant alpha 2-Macroglobulin protein fragment (around aa 604-748) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.