missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18196012 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18196012 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18196012 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP226183

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D Polyclonal specifically detects alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:16000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen ADRA1, ADRA1ADAR, ADRA1R, adrenergic, alpha -1D-, receptor, adrenergic, alpha-1A-, receptor, adrenergic, alpha-1D-, receptor, ALPHA1, Alpha-1A adrenergic receptor, alpha-1D adrenergic receptor, Alpha-1D adrenoceptor, Alpha-1D adrenoreceptor, alpha-1D-adrenergic receptor, Alpha-adrenergic receptor 1a, dJ779E11.2
Símbolos de los genes ADRA1D
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-PSLDKNHQVPTIK corresponding to C-Terminus according to NP_000671.2.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146
Especificidad de la prueba This antibody is expected to recognize isoform 1 (NP_000671.2) only.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.