missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-1B Adrenergic R/ADRA1B Antibody (471802), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 30063175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30063175 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30063175

Marca: Novus Biologicals FAB4730S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-1B Adrenergic R/ADRA1B Monoclonal antibody specifically detects alpha-1B Adrenergic R/ADRA1B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-1B Adrenergic R/ADRA1B
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 471802
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ADRA1, adrenergic, alpha-1B-, receptor, alpha-1B adrenergic receptor, Alpha-1B adrenoceptor, Alpha-1B adrenoreceptor, alpha-1B-adrenergic receptor, ALPHA1BAR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human ADRA1B, Met1-Phe520, Accession # P35368
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 147
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.