missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-1A Adrenergic R/ADRA1A Antibody (518508), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30039282 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30039282 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30039282 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10298PEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-1A Adrenergic R/ADRA1A Monoclonal antibody specifically detects alpha-1A Adrenergic R/ADRA1A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-1A Adrenergic R/ADRA1A
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 518508
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen ADRA1Cadrenergic, alpha-1A-, receptor variant 1, ADRA1L1, adrenergic, alpha -1A-, receptor, adrenergic, alpha-1A-, receptor, adrenergic, alpha-1A-, receptor variant 3, adrenergic, alpha-1A-, receptor variant 5, adrenergic, alpha-1A-, receptor variant 8, adrenergic, alpha-1C-, receptor, alpha-1A adrenergic receptor, Alpha-1A adrenoceptor, Alpha-1A adrenoreceptor, ALPHA1AAR, Alpha-1C adrenergic receptor, Alpha-adrenergic receptor 1c, G protein coupled receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human alpha-1 Adrenergic R/ADRA1A, Accession # P35348
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, GPCR, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 148
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.