Learn More
Novus Biologicals™ alpha 1-Microglobulin Antibody (AMBP/4533) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Código de producto. 30065340 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30065340 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30065340 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326935JF549
Mouse Monoclonal Antibody
alpha 1-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects alpha 1-Microglobulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno alpha 1-Microglobulin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon AMBP/4533
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen A1M, alpha-1-microglobulin/bikunin precursor, bikunin, EDC1, HCPcomplex-forming glycoprotein heterogeneous in charge, HI30, IATIL, inter-alpha-trypsin inhibitor light chain, ITI, ITILC, ITILgrowth-inhibiting protein 19, protein AMBP, protein HC, trypstatin, uristatin, uronic-acid-rich protein, UTI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa200-353) of human alpha 1-Microglobulin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 259
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ