Learn More
Alilamina, + 98 %, extrapura, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Allylamine |
Nombre de nota | 98+% |
% mín. CAS | 98.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Blanco |
Densidad | 0.7630g/mL |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | H2C=CHCH2NH2 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Allylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.