missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allergin-1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200084475 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18694360 25 μL 25 microlitros
18396291 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18694360

Marca: Novus Biologicals NBP27651625ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Allergin-1 Polyclonal specifically detects Allergin-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Allergin-1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide
Alias de gen Allergin-1, Allergy Inhibitory Receptor 1, C17orf60, Chromosome 17 Open Reading Frame 60, Mast Cell Antigen 32, Mast Cell Immunoglobulin-Like Receptor 1, MCA32, MCA-32, Probable Mast Cell Antigen 32 Homolog
Símbolos de los genes MILR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: RKAVLDCEAMKTNEFPSPCLDSKTKVVMKGQNVSMFCSHKNKSLQITYSLFRRKTHLGTQDGKGEPAIFNLSITEAHESGPYKCKAQVTSCSKYSRDFSFTIVDPVTSPVLNIMVIQTETDRHITLHCLSVNGSLP
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284021.0
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.