missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allergin-1 Antibody (767727), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588505 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588505 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588505

Marca: Novus Biologicals FAB7638MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Allergin-1 Monoclonal antibody specifically detects Allergin-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Allergin-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 767727
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Allergin-1, Allergy Inhibitory Receptor 1, C17orf60, Chromosome 17 Open Reading Frame 60, Mast Cell Antigen 32, Mast Cell Immunoglobulin-Like Receptor 1, MCA32, MCA-32, Probable Mast Cell Antigen 32 Homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Allergin-1, Met1-Lys227, Accession # Q7Z6M3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284021
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.