Learn More
ALKBH1 Monoclonal Antibody (OTI4C4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA805636S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ALKBH1 Monoclonal antibody specifically detects ALKBH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| ALKBH1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P06400 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5925 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI4C4 | |
| Unconjugated | |
| RB1 | |
| 2700073G19Rik; Abh; ABH1; alkB; alkB homolog 1, histone H2A dioxygenase; alkB, alkylation repair homolog 1; alkB, alkylation repair homolog 1 (E. coli); ALKBH; Alkbh1; Alkylated DNA repair protein alkB homolog 1; alkylation repair, alkB homolog; alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase ABH1; DNA 6mA demethylase; DNA demethylase ALKBH1; DNA lyase ABH1; DNA N6-methyl adenine demethylase; DNA N6-methyl adenine demethylase ALKBH1; DNA oxidative demethylase ALKBH1; hABH; mRNA N(3)-methylcytidine demethylase; Nucleic acid dioxygenase ALKBH1; tRNA N1-methyl adenine demethylase | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 309-590 of human RB1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.