missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALKBH1 Monoclonal Antibody (OTI4C4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200013926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17585623 30 μL 30 microlitros
17565623 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17585623

Marca: Origene Technologies TA805636S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ALKBH1 Monoclonal antibody specifically detects ALKBH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno ALKBH1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RB1
N.º de referencia del gen P06400
Alias de gen 2700073G19Rik; Abh; ABH1; alkB; alkB homolog 1, histone H2A dioxygenase; alkB, alkylation repair homolog 1; alkB, alkylation repair homolog 1 (E. coli); ALKBH; Alkbh1; Alkylated DNA repair protein alkB homolog 1; alkylation repair, alkB homolog; alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase ABH1; DNA 6mA demethylase; DNA demethylase ALKBH1; DNA lyase ABH1; DNA N6-methyl adenine demethylase; DNA N6-methyl adenine demethylase ALKBH1; DNA oxidative demethylase ALKBH1; hABH; mRNA N(3)-methylcytidine demethylase; Nucleic acid dioxygenase ALKBH1; tRNA N1-methyl adenine demethylase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 309-590 of human RB1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.