missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alkaline Phosphatase, Liver/Bone/Kidney Antibody (BGN/03/662), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18246651 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18246651 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18246651

Marca: Novus Biologicals NB10066385AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Alkaline Phosphatase, Liver/Bone/Kidney Monoclonal specifically detects Alkaline Phosphatase, Liver/Bone/Kidney in Human, Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alkaline Phosphatase, Liver/Bone/Kidney
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon BGN/03/662
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen ALPL, BALP
Símbolos de los genes ALPL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Alkaline phosphatase from human bone.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 249
Especificidad de la prueba NB100-66385 recognizes bone specific alkaline phosphatase.
Especies diana Human, Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.