missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alkaline Phosphatase, Intestinal Antibody (AP-7/6/7), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18775161 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18775161 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18775161 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250102R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Alkaline Phosphatase, Intestinal Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase, Intestinal in Bovine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alkaline Phosphatase, Intestinal
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon AP-7/6/7
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen alkaline phosphatase, intestinal, alkaline phosphomonoesterase, EC 3.1.3.1, glycerophosphatase, IAP, Intestinal alkaline phosphatase, intestinal-type alkaline phosphatase, Kasahara isozyme
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Calf intestinal alkaline phosphatase
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 248
Especies diana Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.