missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alkaline Phosphatase/ALPP Antibody (PD00-19), Novus Biologicals™

Código de producto. 30115862 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30115862 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30115862 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP332826

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Alkaline Phosphatase/ALPP Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alkaline Phosphatase/ALPP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PD00-19
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:8000
Formulación PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental, alkaline phosphatase, placental (Regan isozyme), alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, EC 3.1.3.1, FLJ61142, glycerophosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1, Regan isozyme
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment within Human Alkaline Phosphatase/ALPP aa 150-300. (Uniprot: P05187)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 250
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.