missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alkaline Phosphatase/ALPP Antibody (ALPP/8112R), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18561138 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18561138 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18561138

Marca: Novus Biologicals NBP324271JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Alkaline Phosphatase/ALPP Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alkaline Phosphatase/ALPP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ALPP/8112R
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental, alkaline phosphatase, placental (Regan isozyme), alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, EC 3.1.3.1, FLJ61142, glycerophosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1, Regan isozyme
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Alkaline Phosphatase/ALPP protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 250
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.