missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alkaline Phosphatase/ALPP Antibody (ALPP/238), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18607209 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 680
Código de producto.
18607209 0.1 mL, DyLight 680
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18607209

Marca: Novus Biologicals NBP247990FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Alkaline Phosphatase/ALPP Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPP in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alkaline Phosphatase/ALPP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon ALPP/238
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental, alkaline phosphatase, placental (Regan isozyme), alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, EC 3.1.3.1, FLJ61142, glycerophosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1, Regan isozyme
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Alkaline Phosphatase/ALPP protein (Uniprot: P05187)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 250
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.