Learn More
ALK/CD246 Antibody (5A4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
195.00€ - 903.00€
Especificaciones
| Antígeno | ALK/CD246 |
|---|---|
| Clon | 5A4 |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:25 - 1:70 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18284751
|
Novus Biologicals
NB120-17127-0.1ML |
0.1 mL |
195.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18263673
|
Novus Biologicals
NB120-17127-0.25ML |
0.25 mL |
492.00€
0.25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18537552
|
Novus Biologicals
NB120-17127 |
0.5 mL |
903.00€
0.50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ALK/CD246 Monoclonal specifically detects ALK/CD246 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| ALK/CD246 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:25 - 1:70 | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, anaplastic lymphoma kinase (Ki-1), anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase, CD246, CD246 antigen, EC 2.7.10.1, NBLST3 | |
| ALK | |
| IgG1 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 5A4 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Tissue culture supernatant with 0.09% sodium azide | |
| 238 | |
| Prokaryotic recombinant protein corresponding to a region which spans the tyrosine kinase catalytic domain and part of the C-terminus, corresponding to amino acids 419-520 of Human ALK. | |
| Primary |
For Research Use Only