Descripción
ALK/CD246 Monoclonal specifically detects ALK/CD246 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ALK/CD246 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 5A4 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:25 - 1:70 |
| Formulación | Tissue culture supernatant with 0.09% sodium azide |
| Alias de gen | ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, anaplastic lymphoma kinase (Ki-1), anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase, CD246, CD246 antigen, EC 2.7.10.1, NBLST3 |
| Símbolos de los genes | ALK |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only