missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alix Antibody (7E9), Novus Biologicals™

Código de producto. 30040008 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30040008 50 μL 50 microlitros
30029461 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30040008

Marca: Novus Biologicals NBP32643550ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Alix Monoclonal antibody specifically detects Alix in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alix
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 7E9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, Flow Cytometry 1:20-1:200, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen AIP1DRIP4, ALG-2 interacting protein 1, ALG-2 interacting protein X, ALG-2-interacting protein 1, alinx, ALIX, apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, dopamine receptor interacting protein 4, HP95, KIAA1375, MGC17003, PDCD6-interacting protein, programmed cell death 6 interacting protein, programmed cell death 6-interacting protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Alix [UniProt Q8WUM4]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10015
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.