missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alisertib, MedChemExpress

Código de producto. 16471006
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471006

Marca: Medchem Express HY10971

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Alisertib (MLN 8237) is an orally active and selective Aurora A kinase inhibitor (IC50=1.2 nM), which binds to Aurora A kinase resulting in mitotic spindle abnormalities, mitotic accumulation. Alisertib (MLN 8237) induces apoptosis and autophagy through targeting the AKT/mTOR/AMPK/p38 pathway in leukemic cells. Antitumor activity.

Alisertib (MLN 8237) is an orally active and selective Aurora A kinase inhibitor (IC50=1.2 nM), which binds to Aurora A kinase resulting in mitotic spindle abnormalities, mitotic accumulation. Alisertib (MLN 8237) induces apoptosis and autophagy through targeting the AKT/mTOR/AMPK/p38 pathway in leukemic cells. Antitumor activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Alisertib
CAS 1028486-01-2
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H20ClFN4O4
Cantidad 200 mg
Sinónimo MLN 8237
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1OC)NC2=NC=C3CN=C(C4=CC(Cl)=CC=C4C3=N2)C5=C(C=CC=C5F)OC)O
Peso molecular (g/mol) 518.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.92
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado